Learn More
Cloranilato de bario trihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10538512 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10538512 100 g Frasco de plástico 100 GR
10239550 25 g Frasco de plástico 25 GR
11954881 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10538512 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401661000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32458-20-1 | C6H8BaCl2O7 | 400.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32458-20-1
Fórmula molecular C6H8BaCl2O7
Peso molecular (g/mol) 400.35
Número MDL MFCD00078327
Clave InChI JFBLKYVZQCFPJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium chloranilate, reag
PubChem CID 131877766
Nombre IUPAC bario; 2,5-dicloro-3,6-dihidroxiciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona; trihidrato
SMILES O.O.O.[Ba].OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium chloranilate trihydrate
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.34
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium chloranilate trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.