Learn More
Carbonato de bario, TRC
Código de producto. 30348006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348006 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30348006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1276305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Carbonate
CAS 513-77-9
Fórmula molecular BaCO3
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
SMILES [Ba+2].[O-]C(=O)[O-]
Nombre IUPAC bario(2+); carbonato
Peso molecular (g/mol) 197.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.89