Learn More
Carbonato de bario, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium Carbonate |
| CAS | 513-77-9 |
| Fórmula molecular | BaCO3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2 |
| SMILES | [Ba+2].[O-]C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | bario(2+); carbonato |
| Peso molecular (g/mol) | 197.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.89 |