Learn More
Carbonato de bario, puriss. p. a., reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16675733
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
16675733 25 kg
1 options
Código de producto. 16675733 Proveedor Fluka N.º de proveedor 1172925KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium carbonate
CAS 513-77-9
Color Blanco
% máx. CAS ≤ 100%
pH 7 to 8
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular CBaO3
Fórmula lineal BaCO3
Número MDL MFCD00003448
Beilstein 7045119
Clave InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC carbonato de bario (2+)
Peso molecular (g/mol) 197.34
Grado ACS
Densidad 4.4 g/cm3