Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium Carbonate |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Nombre IUPAC | bario(2+); carbonato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.34 |
| Porcentaje de pureza | ≥99.9% |
| Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
| Gravedad específica | 1L = 4.30kg |