Learn More
Specifica
Specifica
| Punto de ebullición | 1450°C |
| Punto de fusión | 811°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.35g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Barium carbonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?