Learn More
Carbonato de bario, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10305650 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10305650 500 g 500 GR
10121470 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10305650 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/0400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 513-77-9
Fórmula molecular CBaO3
Peso molecular (g/mol) 197.34
Número MDL MFCD00003448
Clave InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC carbonato de bario (2+)
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1450°C
Punto de fusión 811°C
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.35g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.