Learn More
Carbonato de bario, 99 %
Descripción
El carbonato de bario se utiliza ampliamente en la industria cerámica como ingrediente en esmaltes. Actúa como un flujo, un agente mateante y de cristalización y se combina con ciertos óxidos de coloración para producir colores únicos que no son fácilmente alcanzables por otros medios. También se utiliza para eliminar sulfatos en la producción de ácido fosfórico y en la electrólisis de cloro y álcali.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
El carbonato de bario se utiliza muy a menudo en la industria de la cerámica como ingrediente en los esmaltes. Actúa como un flujo, un agente mateante y de cristalización y se combina con ciertos óxidos de coloración para producir colores únicos que no son fácilmente alcanzables por otros medios. También se utiliza para la eliminación de sulfatos en la producción de ácido fosfórico y la electrólisis alcalina de cloro.
Solubilidad
Insoluble en agua y alcohol. Soluble en ácido acético, ácido clorhídrico y ácido nítrico.
Notas
m.p. 174° (90 atm), 811° (1 atm)
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | (decomposition) |
| Nombre del producto químico o material | Barium carbonate |
| Punto de fusión | 811°C |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 4.43 |
| Fórmula lineal | BaCO3 |
| Índice Merck | 14,969 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid,hydrochloric acid and nitric acid. |
| Nombre IUPAC | bario(2+); carbonato |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación