Learn More
Carbonato de bario, + 99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10060040 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10060040 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10060040 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/0350/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 1450°C
Punto de fusión 811°C
CAS 513-77-9
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CBaO3
Número MDL MFCD00003448
Clave InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC carbonato de bario (2+)
Peso molecular (g/mol) 197.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.35g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.