Learn More
Carbonato de bario, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10412221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10412221 500 g Frasco de plástico 500 g
10217363 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10412221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217495000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-77-9
Fórmula molecular CBaO3
Peso molecular (g/mol) 197.34
Número MDL MFCD00003448
Clave InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1450.0°C
Nombre del producto químico o material Barium carbonate
Punto de fusión 811.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 4.43
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Densidad 4.4300g/mL
Fórmula lineal BaCO3
Índice Merck 15, 965
Información de solubilidad Solubility in water: 0.002g/100mL (20°C)
Nombre IUPAC carbonato de bario (2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.35
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium carbonate