Learn More
Barium Carbonate, 99.0 to 101.0%, ACS Reagent, Solstice
Código de producto. 15692350 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15692350 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
15602360 500 g Frasco de polietileno 500 g
15682350 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15692350 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2371082.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS Reagent,≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-77-9
Fórmula molecular CBaO3
Peso molecular (g/mol) 197.34
Número MDL MFCD00003448
Clave InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Carbonate
Punto de fusión 1400°C
Color De incoloro a blanco
pH 7 to 8 at 20°C
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal BaCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 7045119
Nombre IUPAC bario(2+); carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.34g/mol
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder