Learn More
Carbonato de bario-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium Carbonate-13C |
| CAS | 51956-33-3 |
| Fórmula molecular | 13CBaO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Carbonic-13C Acid Barium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1; |
| SMILES | [Ba+2].[O-][13C](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | bario(2+);oxo(1^{13}C)metanodiolato |
| Peso molecular (g/mol) | 198.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.8933 |