Learn More
Bromuro de bario, ultra seco, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313847 5 g 5 g
11303847 1 g 1 g
11323847 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11313847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035678.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10553-31-8
Barium bromide is a precursor to chemicals used in photography and to other bromides. Barium bromide was used to purify radium in a process of fractional crystallization devised by Marie Curie. Since radium precipitates preferentially in a solution of barium bromide, the ratio of radium to barium in the precipitate would be higher than the ratio in the solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10553-31-8
Número MDL MFCD00003444
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Barium bromide
Punto de fusión 850°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 4.781 g/mL
Número UN UN1564
Índice Merck 14,968
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.14
Porcentaje de pureza 99.998%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.