Learn More
Bromuro de bario dihidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463137 100 g 100 g
15473137 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16328.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7791-28-8 | BaBr2H4O2 | 333.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-28-8
Fórmula molecular BaBr2H4O2
Peso molecular (g/mol) 333.17
Número MDL MFCD00149153
Clave InChI HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC barium(2+) dihydrate dibromide
SMILES O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium bromide dihydrate
Cantidad 100 g
Número UN UN1564
Índice Merck 14,968
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.17 (297.15 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%