Learn More
Bromuro de bario, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397208 250 g 250 g
11307218 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 016792.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10553-31-8
El bromuro de bario anhidro se utiliza como intermedio químico y aditivo químico en cosméticos y especias. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10553-31-8
Número MDL MFCD00003444
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium bromide
Punto de fusión 850°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.781 g/mL
Número UN UN1564
Índice Merck 14,968
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.14
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación