Learn More
Bromuro de bario, 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15229826 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15229826 50 g 50 g
15239826 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15229826 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 315380500
Solicitar formato a granel o personalizado
Para análisis de ultratrazas
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10553-31-8
Fórmula molecular BaBr2
Peso molecular (g/mol) 297.16
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium bromide
Punto de fusión 850.0°C
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal BaBr2
Índice Merck 15,964
Información de solubilidad Solubility in water: 104.1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, almost insoluble in ethanol, ethyl acetate,, acetone, dioxane
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.16
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium bromide