Learn More
Bromato de bario, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454473 500 g 500 g
11444473 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454473 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11008.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13967-90-3 | BaBr2O6 | 393.129 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13967-90-3
Fórmula molecular BaBr2O6
Peso molecular (g/mol) 393.129
Número MDL MFCD00014177
Clave InChI VEASZGAADGZARC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium bromate, bromic acid, barium salt, unii-5qk4064y0r, barium 2+ dibromate, acmc-1bumj, ba.2bro3, bromic acid, barium salt 2:1, barium bromate un2719 oxidizer
PubChem CID 61706
Nombre IUPAC bario(2+);dibromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[O-]Br(=O)=O.[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium bromate
Cantidad 500 g
Número UN UN2719
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.16
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Densidad 3.99