Learn More
Acetato de bario, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium Acetate |
| CAS | 543-80-6 |
| Fórmula molecular | Ba. 2(C2H4O2) |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Barium(II) Acetate, Barium Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Ba+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | bario(2+); diacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 255.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.9318 |