Learn More
Acetato de bario, TRC
Código de producto. 30331847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331847 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30331847 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11868510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Acetate
CAS 543-80-6
Fórmula molecular Ba. 2(C2H4O2)
Cantidad 10 g
Sinónimo Barium(II) Acetate, Barium Diacetate
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
SMILES [Ba+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC bario(2+); diacetato
Peso molecular (g/mol) 255.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9318