Learn More
Acetato de bario, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium acetate |
| Color | Blanco |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Densidad | 2.47 g/mL |
| Fórmula lineal | Ba(OOCCH3)2 |
| Número UN | UN1564 |
| Beilstein | 3693411 |
| Mostrar más |