Learn More
Acetato de bario, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, Solstice
Código de producto. 15613800 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15613800 50 kg 50 Kg
15603800 250 g 250 g
15693790 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15613800 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3230550KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Añadir a la cesta
puriss. p.a., reactivo ACS, ≥ 99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-80-6
Fórmula molecular C4H6BaO4
Peso molecular (g/mol) 255.42
Número MDL MFCD00012447
Clave InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium acetate
Nombre de nota Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%
% máx. CAS 100.0000%
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 kg
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 2.46 g/cm3
Fórmula lineal C6H5CH3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3693411
Nombre IUPAC diacetato de bario(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.42
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Reactivo ACS