Learn More
Acetato de bario, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483017 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 15483017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10316.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Ha actuado como agente de cationización para el control sensible de reacciones múltiples de perfiles de ácidos grasos sin plasma en una intervención humana de aceite de pescado. El acetato de bario se ha utilizado en el proceso de titulación de sulfatos de quinina y quinidina en condiciones no acuosas. La electroforesis en presencia de acetato de bario ha separado analítica y preparativamente los glicosaminoglicanos. Se ha documentado que induce una disritmia cardíaca severa por ingestión. También se emplea como reactivo químico, mordiente textil, catalizador para reacciones orgánicas, y secador de pintura y barniz.
Solubilidad
Soluble en agua a 20°C en 588 g/l. Insoluble en alcohol.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium acetate
CAS 543-80-6
Densidad 2.47
Olor Odorless
Fórmula molecular C4H6BaO4
Número MDL MFCD00012447
Cantidad 250 g
Número UN UN1564
Índice Merck 14,965
Sinónimo barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 588g/L. Insoluble in alcohol.
Clave InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nombre IUPAC bario(2+); diacetato
Peso molecular (g/mol) 255.42
PubChem CID 10980
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.43
Porcentaje de pureza 99%