Learn More
Acetato de bario, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium acetate |
| Nombre de nota | For analysis ACS |
| Color | Blanco |
| pH | 7 to 8.5 (at 5% 20°C) |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 2.46 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 102% (Complexometry) |
| Densidad | 2.4600g/mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Barium acetate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.