Learn More
Barium Acetate, 99.0 to 102.0%, ACS Reagent, Solstice
Código de producto. 15632630 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15632630 100 g Frasco de polietileno 100 g
15642630 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15632630 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 243671100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-80-6
Fórmula molecular C4H6BaO4
Peso molecular (g/mol) 255.42
Número MDL MFCD00012447
Clave InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
Nombre IUPAC bario(2+); diacetato
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Acetate
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (CH3COO)2Ba
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3693411
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.42g/mol
Porcentaje de pureza 99.0 to 102.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder or crystals/granules
Densidad 2.46g/cm3