Learn More
2-Etilhexanoato de bario, 20 % p/p en ácido 2-etilhexanoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 11365098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11365098 50 g 50 g
11355098 10 g 10 g
11345098 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11365098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044021.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2457-01-4
Número MDL MFCD00058696
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium 2-ethylhexanoate
Olor Weak, characteristic
Fórmula molecular C16H30BaO4
Cantidad 50 g
Sinónimo barium 2-ethylhexanoate, barium bis 2-ethylhexanoate, barium 2+ ; 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt 2:1, acmc-20alrk, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt, dsstox_cid_24888, dsstox_rid_80561, dsstox_gsid_44888, bis 2-ethylhexanoic acid barium salt
Clave InChI VJFFDDQGMMQGTQ-UHFFFAOYNA-L
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ba+2]
Nombre IUPAC bario(2+); 2-etilhexanoato
Peso molecular (g/mol) 423.74
PubChem CID 102821
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % p/p en ácido 2-etilhexanoico
Forma física Líquido