Learn More
2-Etilhexanoato de bario, 20 % p/p en ácido 2-etilhexanoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 11355098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355098 10 g 10 g
11365098 50 g 50 g
11345098 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11355098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044021.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2457-01-4
Número MDL MFCD00058696
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium 2-ethylhexanoate
Olor Weak, characteristic
Fórmula molecular C16H30O4Sr
Cantidad 10 g
Sinónimo strontium 2-ethylhexanoate, strontium bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, strontium salt 2:1, acmc-20ajmv, bis 2-ethylhexanoic acid strontium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, strontium salt, strontium 2+ bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, strontium salt 2:1
Clave InChI DLWBHRIWCMOQKI-UHFFFAOYNA-L
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sr+2]
Nombre IUPAC estroncio; 2-etilhexanoato
Peso molecular (g/mol) 374.03
PubChem CID 102822
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % p/p en ácido 2-etilhexanoico
Forma física Líquido