Learn More
2-Etilhexanoato de bario en ácido 2-etilhexanoico, Ba ≈ 17,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336259 25 g 25 g
11326259 5 g 5 g
11346259 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11336259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044847.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2457-01-4 | C16H30BaO4 | 423.74 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2457-01-4
Fórmula molecular C16H30BaO4
Peso molecular (g/mol) 423.74
Número MDL MFCD00058696
Clave InChI VJFFDDQGMMQGTQ-UHFFFAOYNA-L
Sinónimo barium 2-ethylhexanoate, barium bis 2-ethylhexanoate, barium 2+ ; 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt 2:1, acmc-20alrk, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt, dsstox_cid_24888, dsstox_rid_80561, dsstox_gsid_44888, bis 2-ethylhexanoic acid barium salt
PubChem CID 102821
Nombre IUPAC bario(2+); 2-etilhexanoato
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium 2-ethylhexanoate in 2-ethylhexanoic acid
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ba ≈17,5 %
Forma física Líquido viscoso