Learn More
2-Etilhexanoato de bario en ácido 2-etilhexanoico, Ba ≈ 17,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11326259 5 g 5 g
11336259 25 g 25 g
11346259 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11326259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044847.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2457-01-4 | C16H30BaO4 | 423.74 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2457-01-4
Fórmula molecular C16H30BaO4
Peso molecular (g/mol) 423.74
Número MDL MFCD00058696
Clave InChI VJFFDDQGMMQGTQ-UHFFFAOYNA-L
Sinónimo barium 2-ethylhexanoate, barium bis 2-ethylhexanoate, barium 2+ ; 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt 2:1, acmc-20alrk, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt, dsstox_cid_24888, dsstox_rid_80561, dsstox_gsid_44888, bis 2-ethylhexanoic acid barium salt
PubChem CID 102821
Nombre IUPAC bario(2+); 2-etilhexanoato
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium 2-ethylhexanoate in 2-ethylhexanoic acid
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ba ≈17.5%
Forma física Líquido viscoso