Learn More
R&D Systems™ Baricitinib
Código de producto. 18706006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18706006 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18706006 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7222/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00€
    305.55€ / 50 miligramos
    Ahorro 33.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Highly potent JAK1 and JAK2 inhibitor; also inhibits JAK3 and Tyk2
Baricitinib is a highly potent JAK1 and JAK2 inhibitor (IC50 values are 5.9 and 5.7 nM, respectively). Also inhibits Tyk2 (IC50 = 53 nM). Displays >100-fold selectivity for JAK1/2 over JAK3 (IC50 = 53 nM for JAK3). Binds AAK1, BIKE, GAK and MPSK1 in vitro (Kd values are 17.2, 39.8, 134.4 and 68.5 nM, respectively). Inhibits IL-6-induced STAT phosphorylation and subsequent pro-inflammatory chemokine (MPC-1) and cytokine (IL-17 and IL-22) production in PBMCs and T-cells. Displays anti-inflammatory and disease modifying effects in the rat adjuvant arthritis model. In silico modelling predicts inhibition of SARS-CoV-2 cell entry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Ethylsulfonyl)-3-[4-(7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1 H-pyrazol-1-yl]-3-azetidineacetonitrile
CAS 1187594-09-7
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo JAK Kinase Inhibitors
Fórmula molecular C16H17N7O2S
Pureza 0.98