Learn More
Baricitinib, Mikromol™
Código de producto. 17919949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17919949 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17919949 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3905.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Baricitinib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baricitinib
CAS 1187594-09-7
Nombres de analitos o componentes Baricitinib
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H17 N7 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Azetidineacetonitrile, 1-(ethylsulfonyl)-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 1-(Ethylsulfonyl)-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-3-azetidineacetonitrile, Baricitinib, INCB 028050, INCB 28050, LY 3009104, Olumiant
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N7O2S/c1-2-26(24,25)22-9-16(10-22,4-5-17)23-8-12(7-21-23)14-13-3-6-18-15(13)20-11-19-14/h3,6-8,11H,2,4,9-10H2,1H3,(H,18,19,20)
SMILES CCS(=O)(=O)N1CC(CC#N)(C1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34
Nombre IUPAC 2-[1-etilsulfonil-3-[4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)pirazol-1-il]azetidin-3-il]acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 371.42
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 371,1164 g/mol