Learn More
Baricitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16466448
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16466448 10 mg 10 miligramos
16439037 5 mg 5 miligramos
16426736 100 mg 100 miligramos
16402557 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466448 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15315
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Baricitinib (LY3009104; INCB028050) is a selective and orally bioavailable JAK1 and JAK2 inhibitor with IC50s of 5.9 nM and 5.7 nM, respectively.
Baricitinib (LY3009104
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baricitinib
CAS 1187594-09-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17N7O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo LY3009104 INCB028050
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (67.31 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(S(=O)(CC)=O)C1
Peso molecular (g/mol) 371.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.42
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation