Learn More
Bardoxolone, TRC
Código de producto. 30137843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137843 1 mg 1 miligramo
30134063 5 mg 5 miligramos
30012682 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137843 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1186601MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 218600-44-3
Fórmula molecular C31H41NO4
Peso molecular (g/mol) 491.66
Sinónimo CDDO, RTA 401, 2-Cyano-3,12-dioxooleana-1,9(11)-dien-28-oic Acid;
Nombre IUPAC (4aS,6aR,6bS,8aR,12aS,14aR,14bS)-11-ciano-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptametil-10,14-dióxo-1,3,4,5,6,7,8,8,8,14a,14b-decahidropiceno-4a-ácido carboxílico
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@@H]([C@@H]2C1)C(=O)C=C4[C@@]5(C)C=C(C#N)C(=O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bardoxolone
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H41NO4/c1-26(2)10-12-31(25(35)36)13-11-30(7)23(19(31)16-26)20(33)14-22-28(5)15-18(17-32)24(34)27(3,4)21(28)8-9-29(22,30)6/h14-15,19,21,23H,8-13,16H2,1-7H3,(H,35,36)/t19-,21-,23-,28-,29+,30+,31-/m0/s1