Learn More
Bardoxolone methyl, MedChemExpress
Código de producto. 16445648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445648 10 mg 10 miligramos
16436166 100 mg 100 miligramos
16431817 50 mg 50 miligramos
16421666 500 mg 500 miligramos
16451076 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16445648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13324
MedChemExpress Bardoxolone methyl (NSC 713200; RTA 402; CDDO Methyl ester) is a synthetic triterpenoid compound with potential antineoplastic and anti-inflammatory activities, acting as an activator of the Nrf2 pathway and an inhibitor of the NF-κB pathway.
Bardoxolone methyl (NSC 713200
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bardoxolone methyl
CAS 218600-53-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H43NO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo RTA 402 NSC 713200 CDDO Methyl ester
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (49.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C#N)=C[C@@]2(C)[C@](CC[C@]([C@@]3(C)[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](CCC(C)(C)C5)(C(OC)=O)CC3)(C)C2=CC4=O)([H])C1(C)C
Peso molecular (g/mol) 505.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.69
Porcentaje de pureza 95.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death