Learn More
Bardoxolone, MedChemExpress
Código de producto. 16482377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482377 50 mg 50 miligramos
16446596 100 mg 100 miligramos
16418847 5 mg 5 miligramos
16406258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16482377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14909
MedChemExpress Bardoxolone is a novel nuclear regulator factor (Nrf-2) activator.
Bardoxolone is a novel nuclear regulator factor (Nrf-2) activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bardoxolone
Forma física Solid
CAS 218600-44-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H41NO4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo CDDO RTA 401
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (203.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(C(O)=O)[C@@]([C@](C(C=C3[C@@]4(C)CC[C@]5([H])[C@]3(C)C=C(C#N)C(C5(C)C)=O)=O)([H])[C@@]4(C)CC2)([H])C1
Peso molecular (g/mol) 491.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.66
Porcentaje de pureza 95.0%