Learn More
Corning™ Viales criogénicos con código de barras
Código de producto. 15505729 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Código de barras:
1 D
2 D
Estilo de rosca:
Con rosca externa
Externo
Interno
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Código de barras Estilo de rosca Tamaño de la unidad
15505729 2 D Con rosca externa paquete de 500
15595719 2 D Interno paquete de 500
15515729 1 D Interno paquete de 500
15545729 1 D Externo paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15505729 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 8671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00€
    584.34€ / paquete de 500
    Ahorro 45.66€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Para el almacenamiento de muestras biológicas y de compuestos en viales etiquetados a temperaturas criogénicas. Los viales criogénicos con código de barras Corning™ proporciona un código de barras único y validado que no se borra ni se cae.
  • Fabricados con polipropileno
  • Cierre a prueba de fugas para integridad de almacenamiento
  • Viales y tapones esterilizables en autoclave con la posibilidad de volverlos a esterilizar
  • Códigos de barras 1D y 2D únicos y caracteres legibles para humanos
  • Incluye cavidad en forma de estrella en tapón y es compatible con el equipo de retirada de tapones
  • La base con bloqueo estabiliza los tubos para la manipulación automatizada
  • Graduaciones y etiqueta de escritura para uso manual
  • Se verifica cada tubo para comprobar la claridad y legibilidad del código 2D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Biología celular, bancos celulares, crioconservación de compuestos
Estilo de rosca Con rosca externa
Código de barras 2 D