Learn More
Ácido barbitúrico, Mikromol™
Código de producto. 17929384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17929384 100 mg 100 miligramos
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17929384 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0265.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido barbitúrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Barbituric acid
CAS 67-52-7
Nombres de analitos o componentes Barbituric acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H4 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Fluorouracil Imp. A (EP), Fluorouracil USP Related Compound A, Fluorouracil USP RC A, Pyrimidine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione, Barbituric Acid, Fluorouracil Related Compound A, Fluorouracil Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
SMILES O=C1CC(=O)NC(=O)N1
Nombre IUPAC 1,3-diazinano-2,4,6-triona
Peso molecular (g/mol) 128.09
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 128,0222 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.