Specifications
| Fórmula molecular | C4H4N2O3 |
| Número MDL | MFCD00006666 |
| Sinónimo | barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff |
| Clave InChI | HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C1CC(=O)NC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-diazinano-2,4,6-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 128.09 |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |