Learn More
Ácido barbitúrico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454300 500 g 500 g
11434300 25 g 25 g
11444300 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454300 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10934.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67-52-7 | C4H4N2O3 | 128.09 g/mol
Barbituric acid is widely used in the manufacturing of plastics, textiles, polymers and pharmaceuticals. It is an active ingredient in the production of Vitamin B2. It is a strong acid in an aqueous medium with an active methylene group involved Knoevenegal condensation. It is used as precursor for the preparation of 5-arylidene barbituric acid by reacting with aromatic aldehyde. It is also used in electrochemical oxidation of iodine using cyclic voltammetry and controlled potential coulometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido barbitúrico se utiliza ampliamente en la fabricación de plásticos, textiles, polímeros y productos farmacéuticos. Es un ingrediente activo en la producción de vitamina B2. Es un ácido fuerte en un medio acuoso con un grupo activo de metileno involucrado en la condensación Knoevenegal. Se utiliza como precursor para la preparación de ácido barbitúrico 5-arilideno mediante la reacción con aldehído aromático. También se utiliza en la oxidación electroquímica del yodo mediante voltametría cíclica y coulometría potencial controlada.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-52-7
Fórmula molecular C4H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 128.09
Número MDL MFCD00006666
Clave InChI HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff
PubChem CID 6211
ChEBI CHEBI:16294
Nombre IUPAC 1,3-diazinano-2,4,6-triona
SMILES O=C1CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barbituric acid
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
pH 2 to 3
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 120502
Índice Merck 14,963
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.09
Porcentaje de pureza 99%