Learn More
Masterflex™ Codos de adaptador de tubos NPT macho dentados
Código de producto. 15385696 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15385696 Polipropileno paquete de 5
1 options
Código de producto. 15385696 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4061069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.00€
    22.24€ / paquete de 5
    Ahorro 2.76€
    11% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones de baja presión
  • Estos conectores dentados son económicos y conectan fácilmente las trayectorias de fluidos sin necesidad de herramientas.
  • Solo tiene que deslizar los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sellado seguro.
  • Ideal para aplicaciones de baja presión.
  • Resistente a los productos químicos.
  • Disponible en una variedad de tamaños, materiales y configuraciones.
Especificaciones
Descripción Púa × NTP(macho)
Material Polipropileno
Método de esterilización Óxido de etileno y gamma
Tipo de producto Mordaz NPT Codos adaptadores de tubería macho, PP natural, 3/4 in NPT x 3/4 in