Learn More
Barban, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16340218 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16340218 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16340218 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S375
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Barban101-27-91000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barban
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 101-27-9, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Métodos For US EPA Method 8270
Nombres de analitos o componentes Barban
Forma física Polvo/Sólido
Fórmula molecular C11H9Cl2NO2
Color Blanco
pH 8.7 to 9.3
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI MCOQHIWZJUDQIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=O)OCC#CCCl
Elemento Barban
Nombre IUPAC N-(3-clorofenil)carbamato de 4-clorobut-2-inilo
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 258.098
PubChem CID 7551
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:33421
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio