Learn More
Barbadin, TRC
Código de producto. 30135499
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10 miligramos
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30135499 50 mg 50 miligramos
30008284 2.5 mg 2.50 miligramo
30005152 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135499 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB11825050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 356568-70-2
Fórmula molecular C19H15N3OS
Peso molecular (g/mol) 333.41
Sinónimo 3-Amino-5-[4-(phenylmethyl)phenyl]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Nombre IUPAC 3-amino-5-(4-benzilfenil)tieno[2,3-d]pirimidina-4-uno
SMILES O=C(N(C=N1)N)C2=C1SC=C2C3=CC=C(CC4=CC=CC=C4)C=C3
Specifications
Nombre del producto químico o material Barbadin
Nombres de analitos o componentes Barbadin
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15N3OS/c20-22-12-21-18-17(19(22)23)16(11-24-18)15-8-6-14(7-9-15)10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,11-12H,10,20H2
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.0936
Porcentaje de pureza >95%