Learn More
Thermo Scientific™ Barasertib, 95 %
Código de producto. 17140646 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17140646 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17140646 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 468091000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barasertib
CAS 722544-51-6
Sinónimo 3-[[7-[3-[etil(2-hidroxietil)amino]propoxi]-4-quinazolinil]amino]-N-(3-fluorofenil)-1 H-pirazol-5-acetamida; AZD1152-HQPA
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C26 H30 F N7 O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 507,57
Forma física Sólido
Tipo de producto Reactivo
Pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barasertib
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Barasertib