Learn More
BAR502, MedChemExpress
Código de producto. 16476037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476037 5 mg 5 miligramos
16453318 10 mg 10 miligramos
16444566 100 mg 100 miligramos
16430749 1 mg 1 miligramo
16429856 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101273
MedChemExpress BAR502 is a dual FXR and GPBAR1 agonist with IC50 values of 2 μM and 0.4 μM, respectively.
BAR502 is a dual FXR and GPBAR1 agonist with IC50 values of 2 μM and 0.4 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAR502
CAS 1612191-86-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H44O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMF : 50 mg/mL (127.35 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 50 mg/mL (127.35 mM)
SMILES C[C@H](CCO)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)[C@H](CC)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
Peso molecular (g/mol) 392.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.62
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation