Learn More
BAR501, MedChemExpress
Código de producto. 16486037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486037 5 mg 5 miligramos
16463318 10 mg 10 miligramos
16454566 100 mg 100 miligramos
16440749 1 mg 1 miligramo
16439856 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101274
MedChemExpress BAR501 is a potent and selective agonist of GPBAR1 with an EC50 of 1 μM.
BAR501 is a potent and selective agonist of GPBAR1 with an EC50 of 1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAR501
CAS 1632118-69-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H46O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Ethanol : 120 mg/mL (295.10 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.96 mM)
SMILES C[C@H](CCCO)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@@H](O)[C@@H](CC)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
Peso molecular (g/mol) 406.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.64
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation