Learn More
Baquiloprim, TRC
Código de producto. 17924495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17924495 25 mg 25 miligramos
17962655 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17924495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11800025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102280-35-3
Fórmula molecular C17 H20 N6
Peso molecular (g/mol) 308.38
Sinónimo 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
Nombre IUPAC 5-[[8-(dimetilamino)-7-metilquinolina-5-il]metil]pirimidina-2,4-diamina
SMILES CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baquiloprim
Nombres de analitos o componentes Baquiloprim
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Medicina legal
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1749
Porcentaje de pureza >95%