Learn More
Baquiloprim-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Baquiloprim-2,4-dione |
| CAS | 83028-30-2 |
| Fórmula molecular | C17H18N4O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N4O2/c1-10-7-11(8-12-9-19-17(23)20-16(12)22)13-5-4-6-18-14(13)15(10)21(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H2,19,20,22,23) |
| SMILES | CN(C)c1c(C)cc(CC2=CNC(=O)NC2=O)c3cccnc13 |
| Nombre IUPAC | 5-[[8-(dimetilamino)-7-metilquinolin-5-il]metil]-1H-pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 310.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.143 |