Learn More
Baquiloprim 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309687 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309687 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10419000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baquiloprim
CAS 102280-35-3
Nombres de analitos o componentes Baquiloprim
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H20 N6
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
SMILES CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13
Nombre IUPAC 5-[[8-(dimetilamino)-7-metilquinolin-5-il]metil]pirimidina-2,4-diamina
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 308.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 308,1749 g/mol