Learn More
Tocris Bioscience™ BAPTA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18024482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18024482 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18024482 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2786/100
Selective calcium chelator
Selective calcium chelator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material BAPTA
CAS 85233-19-8
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C22H24N2O10
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.23
Número MDL MFCD00036255
Pureza >95%
Peso molecular 476.44
Clave InChI FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1N(CC(O)=O)CC(O)=O
Nombre IUPAC 2-{[2-(2-{2-[bis(carboxymethyl)amino]phenoxy}ethoxy)phenyl](carboxymethyl)amino}acetic acid
Peso molecular (g/mol) 476.44