Learn More
BAPTA-TMFM (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[2-[2-[Bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-formylphenoxy] |
| CAS | 96315-11-6 |
| Fórmula molecular | C28 H34 N2 O11 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Bapta-Tmfm |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H34N2O11/c1-19-6-8-21(29(14-25(32)36-2)15-26(33)37-3)23(12-19)40-10-11-41-24-13-20(18-31)7-9-22(24)30(16-27(34)38-4)17-28(35)39-5/h6-9,12-13,18H,10-11,14-17H2,1-5H3 |
| SMILES | COC(=O)CN(CC(=O)OC)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(C=O)ccc2N(CC(=O)OC)CC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-[2-[bis(2-metoxi-2-oxoetil)amino]-5-formilfenoxi]etoxi]-N-(2-metoxi-2-oxoetil)-4-metilanilino]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 574.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 574.2163 |