Learn More
Hidrato de sal tetrasódica de BAPTA, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485906 25 g 25 g
11465906 1 g 1 g
11475906 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22258.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 336624-09-0 | C22H20N2Na4O10 | 564.37 g/mol
BAPTA tetrasodium salt hydrateis a high quality and sensitive compound for calcium signaling studies(investigation of signal transduction and apoptotic cascades, and neuroscience research). BAPTA, Tetrasodium Salt is useful for spectrophotometric monitoring of extracellular Ca2+ levels, with very little sensitivity to pH. Has also been used for the measurement and control of Ca2+ levels in eggs, chromaffin cells, muscle cells, retinal cells, and pancreatic cells. BAPTA-Na4 is a fluorescent compound utilized to determine free Ca2+ by performing fluorescence emission scans at an excitation wavelength of 299 nm and measuring the emission wavelength at 360 nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal tetrasódica de BAPTA es un compuesto sensible y de alta calidad para los estudios de señalización del calcio (investigación de transducción de señales y cascadas apoptóticas, e investigación neurocientífica). La sal tetrasódica de BAPTA es útil para el control espectrofotométrico de los niveles extracelulares de Ca2+, con muy poca sensibilidad al pH. También se ha utilizado para la medición y el control de los niveles de Ca2+ en huevos, así como células cromafines, musculares, retinianas y pancreáticas. El BAPTA-Na4 es un compuesto fluorescente utilizado para determinar el Ca2+ libre mediante la realización de análisis de emisión de fluorescencia a una longitud de onda de excitación de 299 nm y la medición de la longitud de onda de emisión a 360 nm.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 336624-09-0
Fórmula molecular C22H20N2Na4O10
Peso molecular (g/mol) 564.37
Número MDL MFCD02683087
Clave InChI ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo bapta-na4, bapta tetrasodium, bapta tetrasodium salt, sodium 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy bis 2,1-phenylene bis azanetriyl tetraacetate, bapta, tetrasodium salt, bapta tetrasodium salt hydrate, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid tetrasodium salt, tetrasodium 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetate, 1,2-bis 2-aminophenoxy-ethane-n,n,n, n-tetraacetic acid tetrasodium salt, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid tetrasodium salt hplc
PubChem CID 2734965
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1N(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAPTA tetrasodium salt hydrate
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC tetrasodio 2-{[2-(2-{2-[bis(carboxilatometil)amino]fenoxi}etoxi)fenil](carboximatometil)amino}acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.37 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%